missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TGF-beta Antibody (TGFB/7230), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
279.00€ - 555.00€
Specifica
| Antigene | TGF-beta |
|---|---|
| Clone | TGFB/7230 |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18623655
|
Novus Biologicals
NBP3-23694-20ug |
20 μg |
279.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18648844
|
Novus Biologicals
NBP3-23694-100ug |
100 μg |
555.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Specifica
| TGF-beta | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cytokine Research, Extracellular Matrix | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 7040 | |
| IgG2 κ | |
| Protein A or G purified |
| TGFB/7230 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 | |
| Recombinant fragment (around aa200-390) of human TGF-beta protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto