Learn More
Abeba™ The Original 7091 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
53.05€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Colore | Mint Green, White |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Stile | 7091 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15652518
|
Abeba™
7091/35 |
35 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15662518
|
Abeba™
7091/36 |
36 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15672518
|
Abeba™
7091/37 |
37 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15682518
|
Abeba™
7091/38 |
38 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15692518
|
Abeba™
7091/39 |
39 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15602528
|
Abeba™
7091/40 |
40 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15612528
|
Abeba™
7091/41 |
41 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15622528
|
Abeba™
7091/42 |
42 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15632528
|
Abeba™
7091/43 |
43 |
53.05€
1 paio |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Smooth leather
- Mint green/White
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Leather | |
7091 |
Mint Green, White | |
Slip-resistant | |
Animal fats, oil and fuel |