Learn More
Abeba™ The Original 7201 Shoes
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 7201/45
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.15000kg
Codice prodotto. 15664426
  • 55.54€ / 1 paio
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather
  • White/black
  • Slip resistance outsole sole
  • Sanitized treated
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather insole
  • heel cushion
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Leather
Slip-resistant
Animal fats, oil and fuel
White
45
7201