Learn More
Brady™ Etichette stampabili a trasferimento termico
La nostra etichetta in poliestere B-494 è una soluzione affidabile per l’identificazione e la tracciabilità dei campioni.
Marca:  Brady™ 306972
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90000kg
Codice prodotto. 17180491
  • 1020.00€ / pezzi 10000
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • L’etichetta resta attaccata e leggibile, anche in caso di esposizione a sostanze chimiche o conservazione in azoto liquido.
  • Grazie alla stampa in sottosuperficie, il codice colore dell’etichetta non sbiadisce, non si macchia né sbava continuando a garantire a lungo dopo la stampa un riconoscimento veloce dei campioni.
Specifica
Specifica
Acrylic
Gloss
Polyester
Inkjet
Non-sterile
-196°C
-320.8°F to +158°F
0.0762 mm
0.5 in.
1 in.
12.70 mm
Red, White
Roll
Front
Labels
BBP™11 Label Printer; BBP™12 Label Printer; Brady IP™ Series Label Printer; BradyPrinter i5100 Industrial Label Printer; BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer; THT 76 mm Core Printers
10,000 Labels/Roll
-196°C to +70°C
15.24 mm
12.70 mm
25.40 mm