Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, Polyester
Polyester labels for thermal transfer printers.
Marca: Brady™ 030212
195.91 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.14990kg
Descrizione
- Compatible with printers: BBP12; BBP11; BP1244; BP1344; BP2461; BP3481; BP6441; MVP200; MVP300; 300XPlusII; 360XPlusII; 600XPlusII; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; IP300; IP600; i7100; i5100
Specifica
UL Recognized; CSA Accepted; AGA Approved; Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) | |
Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
41.91 mm | |
10,000/Pk. | |
-70°C to 110°C | |
15.24 mm | |
12.70 mm |
Thermal Transfer Printable Labels | |
White | |
IP™ Enabled | |
Freezer, Autoclave, Hot Water Bath (100°C) | |
2 | |
Rectangle | |
0.076 mm | |
38.10 mm |