Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a cestello oscillante a 4 posizioni
For added processing versatility
Marca:  Thermo Scientific™ 75007547
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.50000kg
Codice prodotto. 10076261
  • 119.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For added processing versatility
  • Maximum tube size: 30 x 117mm
Order Info
Order 4-Place Swinging Bucket Rotor (75-007-591) with Round Buckets (75-007-555). Adapters are sold individually; order quantity to equip rotor. Note: 50mL conical adapter (75-007-556) requires rubber pads (supplied with buckets). Remove pads when using all other size adapters.
Specifica
Specifica
Microtube
Swinging bucket rotor
2 mL