Learn More
Thermo Scientific™ Piastre da 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto
Le piastre per PCR a 96 pozzetti con bordo parziale sono dotate di piano piatto per una migliore tenuta nelle applicazioni PCR e qPCR.
125.00€ - 858.00€
Specifica
Codice a barre | No Barcode |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certified RNase/DNase-free |
Colore | Clear |
Product Type | PCR Microplate |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Codice a barre | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Codice a barre | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10571675
|
Thermo Scientific™
AB1400 |
Clear | No Barcode | 25 Plate |
156.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15381954
|
Thermo Scientific™
AB1400150 |
Clear | No Barcode | 150 Plate |
858.00€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15787486
|
Thermo Scientific™
AB1400 |
Clear | No Barcode | 25 Plate |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Le piastre PCR Thermo Scientific a 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto sono compatibili con la maggior parte dei termociclatori e delle piattaforme ABI, compresi i sequenziatori, senza richiedere adattatori. Le plastiche per PCR Thermo Scientific sono progettate, prodotte e testate per garantire elevate prestazioni nelle analisi PCR. Le piastre hanno un volume massimo dei pozzetti di 0.3 ml quando vengono impiegate con adesivi e termosigilli.
Il design piatto del piano della piastra garantisce una facile manipolazione e il bordo rialzato previene l'evaporazione. Le piastre PCR a 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto presentano un angolo smussato in posizione A12 e pareti dei pozzetti sottili per un trasferimento uniforme del calore.
Le piastre PCR Thermo Scientific a 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto sono compatibili con la maggior parte dei termociclatori e delle piattaforme ABI, compresi i sequenziatori, senza la necessità di adattatori. Le plastiche per PCR Thermo Scientific sono progettate, prodotte e testate per garantire elevate prestazioni nelle analisi PCR. Le piastre hanno un volume massimo dei pozzetti di 0.3 ml quando vengono impiegate con adesivi e termosigilli.
Il design piatto del piano della piastra garantisce una facile manipolazione e il bordo rialzato previene l'evaporazione. Le piastre PCR a 96 pozzetti con bordo parziale e piano piatto presentano un angolo smussato in posizione A12 e pareti dei pozzetti sottili per un trasferimento uniforme del calore.
In evidenza
- Direttamente compatibili con la maggior parte dei principali termociclatori, comprese le piattaforme ABI e i sequenziatori, senza alcuna necessità di adattatori
- Il piano piatto della piastra facilita la chiusura ermetica e la manipolazione
- Disponibilità di SuperPlate con rigidità 4 volte maggiore per una manipolazione robotizzata superiore
- Il bordo rialzato di ciascun pozzetto consente di sigillarlo in sicurezza e previene l'evaporazione
- Le sottili e uniformi pareti dei pozzetti garantiscono un trasferimento termico elevatissimo e omogeneo
- Le versioni con caratteri alfanumerici neri agevolano l'identificazione dei pozzetti
- Le piastre bianche sono ottimizzate per le analisi qPCR grazie all'aumento della sensibilità e alla riduzione della variabilità nel rilevamento della fluorescenza
- Angolo smussato: A12
- PCR
- qPCR/PCR in tempo reale
- Sequenziamento
Pericolosità: no
Condizioni di conservazione: temperatura ambiente
Certifications
Certificato esente da DNA umano, RNasi e DNasi.
Specifica
No Barcode | |
Clear | |
Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers | |
Polypropylene | |
96 | |
Standard |
Certified RNase/DNase-free | |
PCR Microplate | |
Semi | |
0.3 mL | |
0.2 mL |