Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™100 Fusica™ Capillary Columns, 5μm Particle Size
Feature high loading capacity for exceptional suitability in the analysis of low abundant peptides in complex proteomics samples
Marca:  Thermo Scientific™ 164901
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15142428
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • High resolution in protein identification, biomarker discovery, and systems biology
  • Particular loadability allows hghest sensitivity in LC/MS
  • Designed for TFA-free LC-MS, minimizing ion-suppression effects
  • Optimized for coupling to ESI/MS and MALDI-MS
  • Highest column-to-column reproducibility
  • Easy-to-use, cutting-edge miniaturized HPLC
  • Inside diameter 300μm
Specifica
Specifica
Capillary Column
50 mm
2 to 8
450 m²/g
C18
Silica
Reversed Phase
Acclaim PepMap C18 100 A nanoViper HPLC Column
0.3 mm
5 μm
100 Å
L1
nanoLC
15%
Reversed Phase