Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Javelin™ Guard Columns
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
Marca:  Thermo Scientific™ 77503-023006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11543311
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Direct-connection, finger-tight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Aquasil C18 Solid Phase
  • Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
  • Alternative selectively compared to conventional C18 phases
  • Retention of polar compounds
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
Specifica
Specifica
3 μm
20 mm
3 mm
C18