Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Deionization System
For the Nanopure, E-pure Water Systems
Marca: Thermo Scientific™ D5021
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
Deionization System
For the Nanopure, E-pure Water SystemsSpecifica
60 μm | |
Deionization System | |
Deionization Cartridge |
Mixed Bed | |
Quad, E-Pure, Deionization Cartridge |