Learn More
Thermo Scientific™ Filtri e cartucce per sistema per acqua ultrapura Barnstead™ Easypure™ II Compact
Marca: Thermo Scientific™ D50229
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Descrizione
- Easypure™ II Systems require pretreated feedwater
- From the chart, select appropriate cartridges based on application and feedwater type
Order Info
Cartridges and filters must be ordered separately
Specifica
Distillata o da OI | |
Letto misto Ultrapure | |
Sistema di purificazione acqua EasyPure™ II |
60μ m | |
Organicfree/organic Removal | |
Esente da sostanze organiche/rimozione delle sostanze organiche |