Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
High surface area with high bonded phase coverage
Marca:  Thermo Scientific™ 70105-054630
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10549735
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
High surface area with high bonded phase coverage
  • Thermo Scientific chemistry-bonded on 100Å silica
Order Info
Other column dimensions including preparative scale are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
Analytical Column
5 μm
50 mm
2 to 9
Each
L1
Beta
20%
Yes
HPLC Column
4.6 mm
LC/MS Separation
5 μm
100 Å
310 m²/g
C18
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
HPLC