Learn More
Thermo Scientific™ BETASIL™ Diol Columns
BETASIL™ Diol Columns offer a wide range of Thermo Scientific chemistries featuring a high surface area with high bonded phase coverage.
Marca:  Thermo Scientific™ 72605-152130
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10199394
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
(OH) Diol
2.1 mm
LC/MS Separation
150 mm
2 to 9
310 m²/g
L20
Beta
6%
Polar Selectivity
HPLC
Analytical Column
5 μm
Standard
5 μm
100 Å
High Bonded Phase Coverage
Diol (OH)
Silica
Polar Selectivity
HPLC Column