Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Bag Freezing Presses
CryoMed™ Bag Freezing Presses
Marca:  Thermo Scientific™ 4000314
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10556074
  • 871.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
CryoMed™ Bag Freezing Presses
Bag presses for Nexell, Fenwal, Gambro and Delmed. Bag capacities 2-4 bags.
Specifica
Specifica
Freezing Press
CryoMed; Nexell R4R9953 (Fenwal 4R5461)
2 bags