Learn More
Thermo Scientific™ EPD Mk2, G and N2 Readers
Codice prodotto. p-4088856 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
50 g
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11927927
Marca: Thermo Scientific™ EPD162570500
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
To complement the Thermo Scientific EP DMk2, G and N2. The basic IrDA reader, is ideal for office environments and mobile applications
Compatible with the full range of Mk2 software products
  • Connect directly to the PC via a serial or optional USB interface
  • Require no power supply
  • For more demanding environments, and where it is necessary to ensure that only one specific EPD can be “seen” by the reader, the desktop model ACT-5 may be used
  • The IrDA and ACT-5 are compatible with EasyEPD2 and EasyIssue software
Specifica
Peso (sistema imperiale) 0.1 lb.
Peso (sistema metrico) 50 g
Tipi di connettore Serial RS232 or USB 1.1 and 2.0 compatible interface direct to PC
Da utilizzare con (apparecchiatura) EasyEPD2 and EasyIssue software
Da utilizzare con (applicazione) For office Environments and Mobile applications
Include Easy EPD software, USB interface
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3.2 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Product Type Basic Irda Reader