Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Generate sample lysate in order to isolate total RNA. Thermo Scientific™ MagJET™ Lysate Buffer is a component of the MagJET™ Whole Blood RNA Kit (K2751) and may be purchased separately when additional solution is needed. It is provided in 27mL bottles.
Marca: Thermo Scientific™ R2391
62.94 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21969" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07000kg
Descrizione
The Thermo Scientific™ MagJET™ Whole Blood RNA Kit is designed for fast and efficient purification of total RNA from fresh or frozen whole blood treated with EDTA or citrate, blood fractions, bone marrow, or samples stabilized with PAXgene™ or Tempus™. The kit utilizes paramagnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. High binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagJET magnetic beads makes the technology ideal for high throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual purification by low sample throughput users. The resulting high-quality RNA is free of proteins, nucleases and other contaminants or inhibitors.
Specifica
Lysis Buffer | |
MagJET | |
27 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Lysis Buffer for MagJET Blood RNA Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Thiocyanic acid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.