Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix, high ROX
Codice prodotto. p-4861498 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
1250 Reactions
250 Reactions
500 Reactions
5000 Reactions
Dimensione della confezione:
1250 reazioni
250 reazioni
500 reazioni
5000 reazioni
Codice prodotto. 13575250
Marca: Thermo Scientific™ K0963
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Luminaris HiGreen High ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer. The master mix contains high concentration of ROX passive reference dye for specific real-
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
  • UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
  • Equal performance of blue and colorless master mixes
  • Versions with premixed ROX or fluorescein for different real-time platforms
  • Standard cycling protocols
  • Excellent qPCR performance
  • Specificity: Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
  • Sensitivity: ingle copy detection
  • Wide linear range: accurate quantification across 9 orders of magnitude
  • Reproducibility and convenience: ready-to-use 2X master mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Content And Storage Contains:
• 10 x 1.25 mL Luminaris HiGreen High ROX qPCR Master Mix (2X) containing Hot Start Taq DNA Polymerase, UDG, dNTPs (with dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer; sufficient for 1250 x 20 μL reactions. The master mix contains high concentration of ROX passive reference dye for specific real-time platforms.
• 10 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Metodo di rilevamento SYBR
GC-Rich PCR Performance High
PCR Method qPCR
Polimerasi Taq DNA Polymerase
Reaction Speed Standard
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Linea di prodotti Luminaris
Product Type qPCR Master Mix
Quantità 1250 Reactions
Sufficiente per 250 Reactions
Da utilizzare con (applicazione) Gene Expression
Fedeltà (rispetto a taq) 2 X
N. di reazioni 1250 Reactions
Tipo di campione DNA, dsDNA