Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris HiGreen qPCR Master Mix
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
271.00€ - 3890.00€
Specifica
Metodo di rilevamento SYBR
GC-Rich PCR Performance High
PCR Method qPCR
Polimerasi Taq DNA Polymerase
Reaction Speed Standard
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Sufficiente per Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sufficiente per Prezzo Quantità e disponibilità  
13585260
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
K0992
500 Reactions
510.00€
500 reazioni
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13575260
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
K0991
250 Reactions
271.00€
250 reazioni
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 08-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13505270
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
K0993
250 Reactions
1210.00€
1250 reazioni
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13595260
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
K0994
5000 Reactions
3890.00€
5000 reazioni
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Ready-to-use qPCR master mixes with premixed UDG optimized for SYBR Green chemistry using standard cycling protocol. Master mixes available with or without blue color.
  • UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
  • Equal performance of blue and colorless master mixes
  • Versions with premixed ROX or fluorescein for different real-time platforms
  • Standard cycling protocols
  • Excellent qPCR performance
  • Specificity: Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
  • Sensitivity: single copy detection
  • Wide linear range: accurate quantification across 9 orders of magnitude
  • Reproducibility and convenience: ready-to-use 2X master mix
Specifica
Specifica
SYBR
qPCR
Standard
Luminaris
Gene Expression
2 X
High
Taq DNA Polymerase
BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
qPCR Master Mix
2X
DNA, dsDNA