Learn More
Thermo Scientific™ Kit per PCR diretta per tessuti animali Phire™
Codice prodotto. 15183133 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 reactions
Dimensione della confezione:
200 reazioni
Codice prodotto. 15183133
Marca: Thermo Scientific™ F140WH
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific Phire Animal Tissue Direct PCR Kit has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of animal tissues including mice, fish, birds and insects.
Thermo Scientific Phire Animal Tissue Direct PCR Kit has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of animal tissues including mice, fish, birds, and insects. The kit contains all the necessary components for amplification of DNA directly from animal tissues: optimized PCR reagents, dilution buffer, and DNARelease additive, which can be used to improve the release of DNA from animal tissues. In addition, the kit includes control primers for positive control reactions that are universal and work with numerous animal species.
Features
  • No need for time-consuming and expensive DNA purification steps
  • Very little sample material required
  • Two simple protocols for various applications
  • Phire Hot Start II DNA Polymerase provides high yields of specific product with short extension time (20 s/kb).
Notes
  • A detailed manual is provided that describes protocols when working with different types of tissues.
  • The optimal annealing temperature for Phire DNA Polymerase may differ significantly from that of Taq-based polymerases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage • Phire Hot Start II DNA Polymerase, 200 μL
• 2X Phire Animal Tissue PCR Buffer, 5 x 1.25 mL
• Control Primer Mix (25 μM each), 40 μL
• Dilution Buffer, 2 x 5 mL
• DNARelease Additive, 3 x 100 μL
• Gel Loading Dye, 3 x 1 mL
Store at -20°C.
GC-Rich PCR Performance Medium
PCR Method Direct PCR
Polimerasi Phire Hot Start II DNA Polymerase
Reaction Speed Fast
Product Type Direct PCR Kit
Quantità 500 reactions
Shipping Condition Wet or Dry Ice
Hot Start Built-In Hot Start
N. di reazioni 500 reactions
Sporgenza Blunt
Reaction Format Separate Components
Tipo di campione Tissue
Starting Material DNA
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phire Animal Tissue Direct PCR Kit/DNARelease Additive
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase, tritirachium album serine