Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 2.4μm Cyano Columns
May be used for reversed or normal phase applications
577.93€ - 630.47€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 2.1 mm |
Dimensione particelle | 1.9 μm |
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 130 Å |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10351105
|
Thermo Scientific™
28802-102130 |
100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10179564
|
Thermo Scientific™
28802-052130 |
50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- In reversed phase, they offer different selectivity compared to C18 or C8 phases
- In normal phase, they are less retentive than silica columns
- Reliable cyano columns with long lifetimes
Order Info
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information. Please note that Hypersil BDS Cyano columns are shipped in isooctane:ethanol. For reversed phase applications, flush with ethanol or 2-propanol prior to use.
Specifica
Analytical Column | |
1.9 μm | |
130 Å | |
60°C | |
Cyano (CN) | |
4% | |
Yes |
2.1 mm | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L10 | |
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica | |
Mixed Mode | |
Reversed Phase, Normal Phase, Polar Selectivity |