Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Labtips
Produced from the highest quality virgin polypropylene
Marca:  Thermo Scientific™ 94300220
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Codice prodotto. 11498559
  • 31.30€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Double injection molded for maximum sample delivery and best fit for a variety of pipetters
  • Available in 200 and 1000μL including bulk and racked formats
Specifica
Specifica
1000 μl
Non sterile
Puntale
LabTip
Non-Filtered
Blu
Bulk
Pipetta Labtips
Polipropilene