Learn More
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Marca:  Epredia™ 9990371
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.79000kg
Codice prodotto. 10473770
  • 99.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ready-to-use mucoliquefying preservative
  • Liquefies (with agitation) mucoid cytology specimens
  • Maintains cellular detail
  • Short-term preservation of specimens
  • Histology
  • Cytology
Specifica
Specifica
Light Red
4 x 3.8L (1 gal.)
Liquid
Tissue Preservative
Provides short term preservation of specimens