Learn More
Brady™ Targhette in polietere-poliuretano termoplastico per M610 M611
Targhetta per cavi in poliestere senza liner per M611 e M610
95.75€ - 181.00€
Specifica
Quantità | 100 Labels |
---|---|
Tipo | Tag |
Certificazione/Conformità | RoHS Directive 2011/65/EU |
Materiale | Polyester |
Finitura | Gloss |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17887954
|
Brady™
312052 |
White | 2.362 in. | 10 mm |
95.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17887914
|
Brady™
312054 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
121.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17868064
|
Brady™
312063 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
121.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17877974
|
Brady™
312082 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
151.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17887964
|
Brady™
312077 |
Black | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17808044
|
Brady™
312053 |
Yellow | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
95.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17807874
|
Brady™
312055 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
121.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17807974
|
Brady™
312064 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
121.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17867884
|
Brady™
312083 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
151.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17857974
|
Brady™
312080 |
Red | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17847884
|
Brady™
312079 |
Green | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17838064
|
Brady™
312078 |
Blue | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17888064
|
Brady™
312081 |
Silver | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
181.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
- La targhetta in poliestere B-7598 per identificare i cavi è stata sviluppata appositamente per esterni.
- Disponibile in 7 colori, garantisce una leggibilità e una durabilità in esterni fino a 10 anni.
Specifications
100 Labels | |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Gloss | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
Tag | |
Polyester | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.2 mm | |
-40°F to +212°F |