Learn More
Thermo Scientific™ Thermostatted Single Cell Holder for GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spectrophotometers
Control sampling temperatures for life science applications such as biochemical kinetics, enzymatic food analysis and equilibrium studies.
2490.00€ - 4750.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers |
---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15825427
|
Thermo Scientific™
840-306700 |
Peltier Thermostatted Single Cell Holder EU Power Cable | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers |
2490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11873674
|
Thermo Scientific™
222-238800 |
TPS 1500W Sealed Peltier Recirculator | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers |
4750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Ideal for life science applications such as biochemical kinetics, enzymatic food analysis and equilibrium studies.
Air-cooled Peltier thermostatted single cell holder for GENESYS 140/150/180 and BioMate 160 Spectrophotometers. The accessory fits inside the sample compartment of the instrument.- Includes cell holder for 10 mm pathlength square cells
- Temperature range 20° C to 60° C
- Fully controlled by the instrument on-board software or Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software
- Magnetic stirring (variable speed) for full size cells
- Suitable for use with unmasked cells >= 1000 μL nominal volume
- Microcells < 1000 μL must be masked type
- Additional 10 pack of PTFE-coated cuvette stir bars (5 mm x 2 mm) available
- Multi-voltage power supply
Specifica
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers |