Learn More
Thionyl chloride, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10791821
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7719-09-7
MFCD00011449
24386
CHEBI:29290
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7719-09-7
MFCD00011449
24386
CHEBI:29290
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Thionyl chloride
Colore Colorless through Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Formula lineare SOCl2
Fieser 01,1158; 02,412; 03,290; 04,503; 05,663; 06,585; 07,366; 08,481; 09,465; 10,399; 12,204; 13,297
Peso formulazione 118.97
Percent Purity ≥99.50%
Imballaggio Glass bottle
Densità 1.6400g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thionyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.