Learn More
SymLine™ Adattatori
Incastrate il vostro sistema SymLine esattamente secondo le vostre esigenze! Qui troverà molti accessori utili.
Marca: SymLine™ 107622
88.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Already exists
Specifica
Adattatore offset a 90°, lungo, per filtro di scarico | |
Tappo di sicurezza del contenitore dei rifiuti, filtro di scarico | |
Adattatore Offset |
Black | |
HDPE |