Learn More
SymLine™ Adattatori
Incastrate il vostro sistema SymLine esattamente secondo le vostre esigenze! Qui troverà molti accessori utili.
Marca:  SymLine™ 106434
70.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 15342352
  • 92.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Already exists
  • SymLine offre un adattatore adatto per ogni filettatura comune, in modo da non avere problemi a collegare diversi tipi di filettatura.
  • Molti accessori utili come collettori, valvole d'arresto, passanti per armadi o cavi di messa a terra vi permettono di configurare il sistema SymLine secondo le vostre esigenze.
  • Tutti gli accessori sono ovviamente eclettici e approvati per l'uso in laboratori con pericolo di esplosione.
  • Specifica
    Specifica
    Adattatore per filettatura, da G 1 1/2 in. (f) a (OD) 32 mm
    Nero
    HDPE, conduttivo elettrostatico
    Adattatore di filettatura