Learn More
SymLine™ Adattatori
Incastrate il vostro sistema SymLine esattamente secondo le vostre esigenze! Qui troverà molti accessori utili.
Marca: SymLine™ 106510
69.56 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23290" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01300kg
Descrizione
Already exists
Specifica
Adattatore per filettatura, da GL25 (f) a (OD) 14,6 mm | |
Black | |
HDPE, conduttivo elettrostatico | |
Adattatore di filettatura |