Learn More
Terumo™ Siringa a tre parti
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Three-Part Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
Marca: Terumo™ 8SS10S21381
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.99000kg
Descrizione
- Ultra-sharp needles
- Clear barrels
- Bold, precise scale markings
- Smooth plunger action
- Tamper evident peel packs
Specifica
Sì | |
21 G | |
40 mm | |
Confezione da 100 | |
Sì |
Polypropylene | |
Sì | |
Siringa a 3 parti | |
10 ml |