Learn More
Thulium Standard For ICP, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16311266 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 mL
Dimensione della confezione:
30mL
Codice prodotto. 16311266
Marca: SPEX Certiprep PLTM22M
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Tm1000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7697-37-2
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Formula molecolare HNO3
Numero MDL MFCD00011349
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name acido nitrico
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Quantità 30 mL
ChEBI CHEBI:48107
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000 µg/mL Thulium
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid
Product intended for laboratory use only