missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMM10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 11124-2-AP-150UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16897983

  • 399.00€ / 150µL
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

The mitochondrial protein encoded by this gene belongs to a family of evolutionarily conserved proteins that are organized in heterooligomeric complexes in the mitochondrial intermembrane space. These proteins mediate the import and insertion of hydrophobic membrane proteins into the mitochondrial inner membrane, functioning as intermembrane space chaperones for the highly insoluble carrier proteins.
Specifica

Specifica

TIMM10
Polyclonal
Unconjugated
TIMM10
TIM10, TIM10A, TIMM10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26519, 30059, 64464
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.34 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P62072, P62073, P62074
Timm10
TIMM10 Fusion Protein Ag1615
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali