Learn More
Tin(IV) tert-pentyloxide, 5% w/v in 2-methyl-2-butanol, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11357988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357988 25 mL 25mL
11347988 5 mL 5mL
11337988 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11357988 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036562.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00145409
Specifica
Materiale o nome chimico Tin(IV) tert-pentyloxide
Punti di ebollizione 100°C (0.2 mmHg)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 25 mL
Numero UN UN3274
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 467.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid