missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tin Standard For ICP, 10,000μg/mL in 20% HCl, SPEX CertiPrep™

Codice prodotto. 10580413 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10580413

Marca: SPEX Certiprep PLSN53Y

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation

AnalyteConcentration
Sn10,000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Specifica

Materiale o nome chimico Tin Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-31-5, 7732-18-5
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Formula molecolare Sn
Numero MDL MFCD00133862
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Sn]
IUPAC Name tin
Solvent or Matrix 20% HCl
Molecular Weight (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
Quantità 125 mL
ChEBI CHEBI:32990
Grado Assurance
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10,000 µg/mL Tin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid

Product intended for laboratory use only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato