Learn More
Standard stagno 1000 mg/l in 20% HCL (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep
Codice prodotto. p-5533097 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Codice prodotto. 11468849
Marca: SPEX Certiprep PLSN52Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
Sn1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Formula molecolare Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
Numero MDL MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Specifica
Materiale o nome chimico Tin Standard
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Certificato di analisi Il certificato di analisi riporta fino a 30 elementi a livelli ppb.
CAS min. % 1.0, 20.0, 79.0
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 1.0, 20.0, 79.0
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 20% HCl
Quantità 125 ml
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
1% HNO3/1% HF    1000μg/mL    PLSN2-2X
2% HNO3/2% HF    10,000    PLSN2-3X
20% HCl    1000μg/mL    PLSN5-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSN5-3Y, -3X
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1000
Avvertenza
  • Pericolo||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio