Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Combipack Molybdate LR, Molybdate LR No. 1 / No. 2
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
Marca:  Lovibond™ 517772
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 15331935
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Combi-Pack Molybdate LR
  • Molybdate LR No. 1and Molybdate LR No. 2
  • Available as two packs of 100 tablets or two packs of 250
Specifica
Specifica
Photometry Tablet Reagents
2 Packs of 250 Tablets
Combipack Molybdate LR, Molybdate LR No. 1 / No. 2
Test kits, colorimeters and spectrophotometers
250 x Molybdate LR No. 1; 250 x Molybdate LR No. 2 Tablets