Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Manganese LR No. 2 Tablets
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
Marca: Lovibond™ 516090BT
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1310-65-2 Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- Range: 0.2 to 4mg/L
- Parameter: Manganese
- Method: Formaldoxime
- New aluminum foil blister packaging brings added convenience to the tradition of protection achieved in Lovibond’s long established tablet production technology
- With the new blister strip, the user just pushes the tablet through the protective foil, straight into the sample
- Each tablet is contained within an individually formed foil cup, lined with the latest aluminum composite material, and guaranteeing product performance
- Blister pack has been reduced in size to 91 x 34mm for convenient storage and shipping
- ‘BT’ is added to the end of the code to identify the new style of packaging
- Simple, time-saving and practical
- There are no safety risks if the tablets are used in line with the instructions supplied
- Safety data sheets are available for all reagents
Specifica
Photometry Tablet Reagents | |
Test kits, colorimeters and spectrophotometers | |
100 Tablets | |
Manganese LR No. 2 Tablets |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: lithium hydroxide