Learn More
Kartell™ Tissue Embedding Cassettes - Uni Type
For paraffin inclusions, Universal type, provided with clipon closure lid that can easily be removed
Marca:  Kartell™ 0292104
187.68 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21687" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.77000kg
Codice prodotto. 15927860
  • 222.00€ / pezzi 2000
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • CE marked, IVD ceritfied
  • Universal Type
  • Clipon closure lid that can easily be removed
Specifica
Specifica
2000/Pk.
40 mm
Polyoxymethylene (POM)
Blue
28 mm