Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ Regenerated Cellulose Syringe Filters
Ensure cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles prior to injection with these robust regenerated cellulose syringe filters.
130.47€ - 508.39€
Specifica
Certificazione/Conformità Titan3 Polypropylene Syringe Filter Housings Meet The Requirements of 21 CFR 177.1520. Membrane: HPLC Certified Regenerated Cellulose.
Monouso Single-use
Materiale Regenerated Cellulose
Materiale (membrana) Regenerated Cellulose
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensione del poro Prezzo Quantità e disponibilità  
13557790
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
52204-RC
4 mm 0.2 μm
130.47€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17861860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
52213-RC
17 mm 0.2 μm
508.39€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13597790
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
52225-RC
30 mm 0.2 μm
380.17€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13527800
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
54504-RC
4 mm 0.45 μm
132.73€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17871860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
54513-RC
17 mm 0.45 μm
455.53€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 20-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13577800
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
54525-RC
30 mm 0.45 μm
361.05€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13577790
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
52213-RC
17 mm 0.2 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Adding a syringe filtration step prior to injection not only helps to ensure more consistent and reliable results; it also helps protect delicate instruments and prolongs column life.Available in sizes and membrane types to meet any application need, Thermo Scientific™ Titan3™ Syringe Filters provide cleaner sample extracts by removing interfering materials and fine particles.Titan3 Regenerated Cellulose Syringe Filters are used for low nonspecific binding applications as well as tissue culture media filtration and general biological sample filtration.
With a robust design that includes a reinforcing outer ring configuration and integral pre-filter, Titan3 Syringe Filters are an ideal choice for high solids applications or where maximum confidence is required.
Outstanding Performance
  • Low extractable membranes and housings ensure that no filter-borne contaminants are added to your sample
  • Performance-tested under actual HPLC conditions
  • Integral 1mm borosilicate glass pre-filter (30mm devices) ensures greater confidence with high solids samples
  • Reinforcing ring provides greater strength to the housing to prevent leakage and bursting (30mm products pressure rated to 120 psi)
  • Housings are manufactured from solvent-resistant, low-extractable polypropylene resins specifically selected for wide compatibility with common HPLC sample matrices
  • Able to filter solutions at temperatures up to 100°C
Convenient and Easy to Use
  • Color coding makes it easy to select the correct membrane and pore size
  • Packed in re-usable rigid transparent color-coded containers
  • Syringe filters can be sterilized by autoclave at 125°C for 15 minutes
  • Enhanced Luer lock inlet prevents leakage; outlet fitting is a standard size male Luer-slip fitting for ease of filtrate collection
Specifica
Specifica
Titan3 Polypropylene Syringe Filter Housings Meet The Requirements of 21 CFR 177.1520. Membrane: HPLC Certified Regenerated Cellulose.
Regenerated Cellulose
Non-sterile
Medical Grade, Solvent-Resistant, Virgin Polypropylene
Syringe Filter
Single-use
Regenerated Cellulose
Sample Filtration: low nonspecific binding, tissue culture media, general biological samples
Titan3