Learn More
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10611193 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10611193
Marca: Fisher Chemical J/8110/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 11264
Specifica
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
Colore Purple
Quantità 100 mL