Learn More
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HCl 2M, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | 11264 |
| Colore | Purple |
| Quantità | 500 mL |