Learn More
Cytiva Substrato TMB
Use for in-house immunoassays that use an HRP-conjugated antibody.  Cytiva Life Sciences™ TMB Substrate use the same formulation used in the majority of Biotrak™ colorimetric immunoassays and is supplied ready to use.
Marca:  Cytiva RPN4910
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22600kg
Codice prodotto. 10390945
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for in-house immunoassays that use an HRP-conjugated antibody
  • Supplied ready to use
Specifica
Specifica
5 bottiglie
Liquido
Substrato TMB
Da 2° a 8 °C
Per saggi Biotrak colorimetrici