Learn More
TNC/Tenascin-C Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | TNC/Tenascin-C |
|---|---|
| Concentrazione | 450 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17211396
|
Proteintech
27789-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17201396
|
Proteintech
27789-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The TNC/Tenascin-C antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human TNC/Tenascin-C. This antibody recognizes human antigen. The TNC/Tenascin-C antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Specifica
| TNC/Tenascin-C | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 3371 |
| 450 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| Primary |