Learn More
TNFAIP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene TNFAIP3
Concentrazione 0.31 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16802365
Vedere i documenti
Proteintech
23456-1-AP-20UL
20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16892355
Vedere i documenti
Proteintech
23456-1-AP-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This antibody, which is a rabbit polyclonal antibody raised against 350 aa of C-terminus of human TNFAIP3, can recognize full-length A20 (∽90 kDa) and cleaved form (∽37-40 kDa).
This gene was identified as a gene whose expression is rapidly induced by the tumor necrosis factor (TNF). The protein encoded by this gene is a zinc finger protein, and has been shown to inhibit NF-kappa B activation as well as TNF-mediated apoptosis. Knockout studies of a similar gene in mice suggested that this gene is critical for limiting inflammation by terminating TNF-induced NF-kappa B responses.
Specifica
Specifica
TNFAIP3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P21580, Q60769
21929, 683206, 7128
TNFAIP3 Fusion Protein Ag18150
Primary
-20°C
TNFAIP3
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
A20, OTUD7C, TNF alpha induced protein 3, TNFA1P2, TNFAIP3, Zinc finger protein A20
TNFAIP3
IgG
Antigen Affinity Chromatography