Learn More
Emma Safety Footwear Tom Safety Shoes
The ideal choice for those who spend hours on their feet such as professionals in Catering, Security, and the Services Industry. There's no toe cap so weight is remarkably reduced, making it an active, very comfortable and versatile shoe that's easy to clean and maintain.
103.72€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20347:2012 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Black |
Progettazione | Tom |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15908881
|
Emma Safety Footwear
MM70954237 |
37 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15918881
|
Emma Safety Footwear
MM70954238 |
38 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15928881
|
Emma Safety Footwear
MM70954239 |
39 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15938881
|
Emma Safety Footwear
MM70954240 |
40 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15948881
|
Emma Safety Footwear
MM70954241 |
41 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15958881
|
Emma Safety Footwear
MM70954242 |
42 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15968881
|
Emma Safety Footwear
MM70954243 |
43 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15978881
|
Emma Safety Footwear
MM70954244 |
44 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15988881
|
Emma Safety Footwear
MM70954245 |
45 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15998881
|
Emma Safety Footwear
MM70954247 |
47 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15908891
|
Emma Safety Footwear
MM70954248 |
48 |
103.72€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- O2-Work shoe without steel toecap
- Full grain leather construction
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20347:2012 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Laces | |
Tom | |
Leather |