Learn More
WTW™ Total Organic Carbon Test Kits
Test materials for the AQA of photometric routine and water analysis for multi-level result certainty of photoLab™, pHotoFlex™ and test kits
397.00€ - 424.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For measurement of TOC (Total organic carbon) |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers |
Include | Certificates |
Sufficiente per | 25 Tests |
Metodo test | Photometric |
Codice del prodotto | Marca | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11789513
|
WTW™
252037 |
50 to 800 mg/L |
424.00€
100g |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11769513
|
WTW™
252036 |
5 to 80 mg/L |
397.00€
75g |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
For measurement of TOC (Total organic carbon) | |
Certificates | |
Photometric |
PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers | |
25 Tests |