Learn More
Brady™ Applicatore per nastri marcasuolo ToughStripe
Con l’applicatore per nastri marcasuolo ToughStripe, l’applicazione di nastri in vinile da 50,80 mm e nastri ToughStripe da 50,80 a 101,60 mm è facile come bere un bicchier d’acqua.
Marca:  Brady™ 150852
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.80000kg
Codice prodotto. 16481365
  • 510.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • L’applicatore riavvolge il liner usato man mano che si applica il nastro rendendo l'applicazione veloce e pulita
  • Grazie alla sua compattezza, l’applicatore occupa pochissimo spazio una volta riposto
  • Il design ergonomico e leggero evita l’affaticamento della schiena dell’operatore e rende veloce ed efficiente la sostituzione dei consumabili
Specifica
Specifica
Applying 50.80 to 101.60 mm Wide Vinyl and Tapes
Polycarbonate, Steel