Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ Z-Folded Hand Towels
Perfect for high traffic areas, consistent quality at an affordable price. Kimberly-Clark™ Z-Folded Hand Towels have a clever Z-Fold design to prevent ripping and reduce waste.
Marca:  Kimberly-Clark™ 6019
63.92 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10210289
  • 95.45€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 20 x 230 Green Towels
  • 1 ply sheets (4,600 total)
  • Perfect for high traffic areas
  • Consistent quality at an affordable price
  • 100% recycled fiber
Specifica
Specifica
Towel