missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toxoplasma Gondii P30 Antibody (P30/3) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Marca: Novus Biologicals NB100-66486
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Toxoplasma Gondii P30 Monoclonal specifically detects Toxoplasma Gondii P30 in Protozoa, T. gondii samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
| Toxoplasma Gondii P30 | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Specific for the Toxoplasma gondii P30 membrane protein. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| P30/3 | |
| Unconjugated | |
| p30, SAG1, SAG1 protein | |
| Purified T. gondii P30 antigen | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Protozoa, T. gondii | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto