missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toxoplasma gondii ROP1 Antibody (3D4B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-61906-0.025ml
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Toxoplasma gondii ROP1 Monoclonal specifically detects Toxoplasma gondii ROP1 in T. gondii samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
| Toxoplasma gondii ROP1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Toxoplasma gondii rhoptry protein | |
| Mouse | |
| 42.6 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Human, Virus | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 3D4B2 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| ROP1 | |
| Purified recombinant fragment of Toxoplasma gondii rhoptry protein ROP1 (AA: 42-183) expressed in E. Coli. | |
| Protein G purified | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto