missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toxoplasma gondii ROP1 Antibody (3D4B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
277.00€ - 709.00€
Specifica
| Antigene | Toxoplasma gondii ROP1 |
|---|---|
| Clone | 3D4B2 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18240822
|
Novus Biologicals
NBP2-61906 |
0.1 mL |
709.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18601918
|
Novus Biologicals
NBP2-61906-0.025ml |
0.025 mL |
277.00€
0.03mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Toxoplasma gondii ROP1 Monoclonal specifically detects Toxoplasma gondii ROP1 in T. gondii samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| Toxoplasma gondii ROP1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Toxoplasma gondii rhoptry protein | |
| Purified recombinant fragment of Toxoplasma gondii rhoptry protein ROP1 (AA: 42-183) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 42.6 kDa |
| 3D4B2 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| ROP1 | |
| IgG2a | |
| Protein G purified |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title